Stampa…
2,6-Difluorophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2875J-1G PC2875J-25G PC2875J-5G
APOSPC2875J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2875J-1G APOSPC2875J-25G APOSPC2875J-5G
2,6-Difluorophenyl isocyanate 97%
2,6-Difluorophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₃F₂NO
Peso molecolare: 155,1 g/mol
Punto di ebollizione: 60 °C/10mmHg
Punto di fusione: 22…25 °C
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001998
CAS Number: 65295-69-4
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II