Stampa…
2,5-Difluorophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2875I-1G PC2875I-5G
APOSPC2875I-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2875I-1G APOSPC2875I-5G
2,5-Difluorophenyl isocyanate 97%
2,5-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₃F₂NO
Punto di ebollizione: 78 °C/33mmHg
Densità: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013843
CAS Number: 39718-32-6
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II