Stampa…
2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Difluorophenylisocyanate
PC2875H-100G PC2875H-25G PC2875H-5G
APOSPC2875H-100GEA 232 EUR
APOSPC2875H-100G APOSPC2875H-25G APOSPC2875H-5G
2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
2,4-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₃F₂NO
Punto di ebollizione: 42 °C
Densità: 1,309 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001997
CAS Number: 59025-55-7
UN: 2478
ADR: 3+6.1,III