Stampa…
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2875-10G PC2875-1G PC2875-5G
APOSPC2875-10GEA 35 EUR
APOSPC2875-10G APOSPC2875-1G APOSPC2875-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClF₂N₅
Punto di fusione: 226…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053015
CAS Number: 66088-52-6