Stampa…
2,5-Difluorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
PC2874X-10G PC2874X-5G
APOSPC2874X-10GEA 94.5 EUR
APOSPC2874X-10G APOSPC2874X-5G
2,5-Difluorophenylhydrazinium chloride 97%
2,5-Difluorophenylhydrazinium chloride
Formula: C₆H₇ClF₂N₂
Peso molecolare: 180,58 g/mol
Punto di fusione: 210…211 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013385
CAS Number: 175135-73-6