Stampa…
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2874V-100G PC2874V-25G PC2874V-5G
APOSPC2874V-100GEA 77.1 EUR
APOSPC2874V-100G APOSPC2874V-25G APOSPC2874V-5G
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride, grado tecnico
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride
Formula: C₆H₇ClF₂N₂
Peso molecolare: 180,58 g/mol
Punto di fusione: 250…260 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013383
CAS Number: 51523-79-6