Stampa…
2,4-Difluorophenylhydrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2874T-10G PC2874T-1G PC2874T-5G
APOSPC2874T-10GEA 346 EUR
APOSPC2874T-10G APOSPC2874T-1G APOSPC2874T-5G
2,4-Difluorophenylhydrazine 95%
2,4-Difluorophenylhydrazine
Formula: C₆H₆F₂N₂
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042256
CAS Number: 40594-30-7