3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉F₂NO₂ Punto di fusione: 237…240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061307 CAS Number: 32133-36-1 |