Stampa…
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(2,5-DiF)-OH
PC2874I-1G PC2874I-5G PC2874I-25G
APOSPC2874I-1GEA 80 EUR
APOSPC2874I-1G APOSPC2874I-5G APOSPC2874I-25G
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Peso molecolare: 201,170 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061303
CAS Number: 32133-38-3