2,3-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2874G-1G
PC2874G-5G
PC2874G-10G
APOSPC2874G-1GEA
72.5
EUR
APOSPC2874G-1G
APOSPC2874G-5G
APOSPC2874G-10G
2,3-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,3-Difluoro-DL-phenylalanine
Formula:
C₉H₉F₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061301 CAS Number: 236754-62-4 |