Stampa…
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2874EL-100G PC2874EL-10G PC2874EL-25G
APOSPC2874EL-100GEA 184 EUR
APOSPC2874EL-100G APOSPC2874EL-10G APOSPC2874EL-25G
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Punto di fusione: 34…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061278
CAS Number: 122376-76-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III