Stampa…
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EK-100G PC2874EK-25G PC2874EK-5G
APOSPC2874EK-100GEA 0 EUR
APOSPC2874EK-100G APOSPC2874EK-25G APOSPC2874EK-5G
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Peso molecolare: 153,13 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C/13mmHg
Densità: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009974
CAS Number: 658-99-1
EINECS: 211-528-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III