Stampa…
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2874EJ-25G PC2874EJ-5G PC2874EJ-100G
APOSPC2874EJ-25GEA 43.5 EUR
APOSPC2874EJ-25G APOSPC2874EJ-5G APOSPC2874EJ-100G
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Punto di ebollizione: 109 °C/27mmHg
Densità: 1,238 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009973
CAS Number: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
UN: 1993
ADR: 3,III