Stampa…
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,5-Difluorophenylacetonitrile, 2,5-Difluorobenzyl cyanide
PC2874EH-25G PC2874EH-5G
APOSPC2874EH-25GEA 91.6 EUR
APOSPC2874EH-25G APOSPC2874EH-5G
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Peso molecolare: 153,13 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C/5mmHg
Densità: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009972
CAS Number: 69584-87-8
EINECS: 274-051-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III