(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅F₂N Punto di ebollizione: 98 °C/10mmHg Densità: 1,249 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009971 CAS Number: 656-35-9 EINECS: 211-514-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |