(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,3-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,3-Difluorophenylacetonitrile
Formula:
C₈H₅F₂N Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061277 CAS Number: 145689-34-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |