Stampa…
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Difluorophenylacetic acid
PC2874EC-100G PC2874EC-25G PC2874EC-5G
APOSPC2874EC-100GEA 183 EUR
APOSPC2874EC-100G APOSPC2874EC-25G APOSPC2874EC-5G
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid 98%
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010316
CAS Number: 105184-38-1