Stampa…
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874E-100G PC2874E-25G PC2874E-5G
APOSPC2874E-100GEA 80 EUR
APOSPC2874E-100G APOSPC2874E-25G APOSPC2874E-5G
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid 98%
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Punto di fusione: 47…51 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010002
CAS Number: 658-93-5
EINECS: 211-527-2