Stampa…
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluorophenylacetic acid
PC2874D-25G PC2874D-5G PC2874D-100G
APOSPC2874D-25GEA 66.9 EUR
APOSPC2874D-25G APOSPC2874D-5G APOSPC2874D-100G
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010001
CAS Number: 85068-28-6