(2,5-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Punto di fusione: 123…128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010000 CAS Number: 85068-27-5 EINECS: 285-288-8 |