Stampa…
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874B-1G PC2874B-25G PC2874B-5G
APOSPC2874B-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2874B-1G APOSPC2874B-25G APOSPC2874B-5G
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Punto di fusione: 115…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009999
CAS Number: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4