(2,3-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Punto di fusione: 116…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040968 CAS Number: 145689-41-4 EINECS: 279-709-4 |