Stampa…
5-Fluoro-1-naphthaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2874-1G PC2874-5G
APOSPC2874-1GEA 132 EUR
APOSPC2874-1G APOSPC2874-5G
5-Fluoro-1-naphthaldehyde 98%
5-Fluoro-1-naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₇FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258965
CAS Number: 110931-86-7