Stampa…
3,5-Difluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2872-100G PC2872-25G
APOSPC2872-100GEA 256 EUR
APOSPC2872-100G APOSPC2872-25G
3,5-Difluorophenol 98%
3,5-Difluorophenol
Formula: C₆H₄F₂O
Peso molecolare: 130,09 g/mol
Punto di ebollizione: 65…68 °C/1mmHg
Punto di fusione: 54…57 °C
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002255
CAS Number: 2713-34-0
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II