Stampa…
2,6-Difluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2870-100G PC2870-25G PC2870-5G
APOSPC2870-100GEA 224 EUR
APOSPC2870-100G APOSPC2870-25G APOSPC2870-5G
2,6-Difluorophenol 98%
2,6-Difluorophenol
Formula: C₆H₄F₂O
Peso molecolare: 130,09 g/mol
Punto di ebollizione: 59…61 °C/17mmHg
Punto di fusione: 38…41 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002158
CAS Number: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III