Stampa…
5-Fluoro-1-naphthoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2868-1G PC2868-5G
APOSPC2868-1GEA 132 EUR
APOSPC2868-1G APOSPC2868-5G
5-Fluoro-1-naphthoic acid 99%
5-Fluoro-1-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₇FO₂
Punto di fusione: 213…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 573-04-6