2,5-Difluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₄F₂O Punto di ebollizione: 145 °C Punto di fusione: 36…42 °C Flash Pt: 53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042501 CAS Number: 2713-31-7 UN: 1325 ADR: 4.1,II |