Stampa…
2,3-Difluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2865-25G PC2865-5G
APOSPC2865-25GEA 39.4 EUR
APOSPC2865-25G APOSPC2865-5G
2,3-Difluorophenol 98%
2,3-Difluorophenol
Formula: C₆H₄F₂O
Peso molecolare: 130,09 g/mol
Punto di ebollizione: 53…55 °C/25mmHg
Punto di fusione: 34…38 °C
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010262
CAS Number: 6418-38-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III