ω-Bromo-3,4-difluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromo-3',4'-difluoroacetophenone, α-Bromo-3,4-difluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(3,4-difluorophenyl)ethan-1-one, 3,4-Difluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
PC2864G-25G
PC2864G-50G
PC2864G-5G
APOSPC2864G-25GEA
183
EUR
APOSPC2864G-25G
APOSPC2864G-50G
APOSPC2864G-5G
ω-Bromo-3,4-difluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-3,4-difluoroacetophenone
Formula:
C₈H₅BrF₂O Peso molecolare: 235,03 g/mol Punto di fusione: 34…35 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00085010 CAS Number: 40706-98-7 UN: 3261 ADR: 8,III |