Stampa…
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2863-25G PC2863-5G
APOSPC2863-25GEA 43.5 EUR
APOSPC2863-25G APOSPC2863-5G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₂N₂O₂
Punto di fusione: 50…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042254
CAS Number: 143879-77-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III