Stampa…
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Difluoronitrobenzene
PC2862-100G PC2862-500G
APOSPC2862-100GEA 21.9 EUR
APOSPC2862-100G APOSPC2862-500G
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Peso molecolare: 159,09 g/mol
Punto di ebollizione: 76…80 °C/11mmHg
Densità: 1,437 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007198
CAS Number: 369-34-6
EINECS: 206-718-2