Stampa…
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Difluoronitrobenzene
PC2860-100G PC2860-50G
APOSPC2860-100GEA 33.5 EUR
APOSPC2860-100G APOSPC2860-50G
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Peso molecolare: 159,09 g/mol
Punto di ebollizione: 206…207 °C
Punto di fusione: –11,7 °C
Densità: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007054
CAS Number: 364-74-9
EINECS: 206-663-4