Stampa…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2857-1G PC2857-5G PC2857-10G
APOSPC2857-1GEA 127 EUR
APOSPC2857-1G APOSPC2857-5G APOSPC2857-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅BrF₃N
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08741383
CAS Number: 58458-13-2