Stampa…
Bis[2-(fluorosulphonyl)tetrafluoroethyl]ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2855-1G PC2855-250MG
APOSPC2855-1GEA 314 EUR
APOSPC2855-1G APOSPC2855-250MG
Bis[2-(fluorosulphonyl)tetrafluoroethyl]ether 98%
Bis[2-(fluorosulphonyl)tetrafluoroethyl]ether
Formula: C₄F₁₀O₅S₂
Peso molecolare: 382,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094207
CAS Number: 146829-79-0
UN: 3265
ADR: 8,II