Stampa…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2854-5G PC2854-1G
APOSPC2854-5GEA 404 EUR
APOSPC2854-5G APOSPC2854-1G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741382
CAS Number: 914637-35-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III