Stampa…
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2853-1G PC2853-250MG PC2853-5G
APOSPC2853-1GEA 49.5 EUR
APOSPC2853-1G APOSPC2853-250MG APOSPC2853-5G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂
Peso molecolare: 186,1339 g/mol
Punto di fusione: 70…73 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08741381
CAS Number: 58458-11-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III