Stampa…
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC2851-100G PC2851-25G
APOSPC2851-100GEA 116 EUR
APOSPC2851-100G APOSPC2851-25G
2-Fluoro-3-nitrotoluene
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
Punto di ebollizione: 110…111 °C/12mmHg
Punto di fusione: 18…19 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03412242
CAS Number: 437-86-5