Stampa…
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
PC2850-500G PC2850-100G PC2850-1KG
APOSPC2850-500GEA 40.8 EUR
APOSPC2850-500G APOSPC2850-100G APOSPC2850-1KG
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Peso molecolare: 159,09 g/mol
Punto di ebollizione: 203…204 °C
Punto di fusione: 10 °C
Densità: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007050
CAS Number: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III