Stampa…
2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2849T-100G PC2849T-25G PC2849T-5G
APOSPC2849T-100GEA 192 EUR
APOSPC2849T-100G APOSPC2849T-25G APOSPC2849T-5G
2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
2,4-Difluoro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
Peso molecolare: 174,11 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034058
CAS Number: 364-30-7