Stampa…
2,4-Difluoro-N-methylaniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2849-25G PC2849-5G
APOSPC2849-25GEA 503 EUR
APOSPC2849-25G APOSPC2849-5G
2,4-Difluoro-N-methylaniline 96%
2,4-Difluoro-N-methylaniline
Formula: C₇H₇F₂N
Punto di ebollizione: 94…96 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042472
CAS Number: 138564-16-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III