Stampa…
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2848M-1G PC2848M-5G
APOSPC2848M-1GEA 180 EUR
APOSPC2848M-1G APOSPC2848M-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
4-(Difluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₈F₂O
Punto di ebollizione: 50…52 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042253
CAS Number: 1583-83-1
UN: 1993
ADR: 3,III