Stampa…
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
PC2847S-100G PC2847S-25G PC2847S-5G
APOSPC2847S-100GEA 250 EUR
APOSPC2847S-100G APOSPC2847S-25G APOSPC2847S-5G
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Peso molecolare: 189,12 g/mol
Punto di ebollizione: 108…110 °C/1,5mmHg
Punto di fusione: 33…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085009
CAS Number: 1544-86-1