Stampa…
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2847RS-100G PC2847RS-25G PC2847RS-5G
APOSPC2847RS-100GEA 364 EUR
APOSPC2847RS-100G APOSPC2847RS-25G APOSPC2847RS-5G
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene 97%
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Peso molecolare: 189,12 g/mol
Punto di ebollizione: 73…75 °C/0,3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221470
CAS Number: 22225-77-0