Stampa…
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Difluoromethoxy)-4-iodobenzene
PC2847R-25G PC2847R-5G
APOSPC2847R-25GEA 74.2 EUR
APOSPC2847R-25G APOSPC2847R-5G
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene 98%
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Formula: C₇H₅F₂IO
Peso molecolare: 270,0153 g/mol
Punto di ebollizione: 217…219 °C
Densità: 1,871 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085008
CAS Number: 128140-82-9