Stampa…
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
PC2847QP-100G PC2847QP-25G PC2847QP-5G
APOSPC2847QP-100GEA 132 EUR
APOSPC2847QP-100G APOSPC2847QP-25G APOSPC2847QP-5G
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₅BrF₂O
Punto di ebollizione: 96…98 °C/15mmHg
Densità: 1,631 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221465
CAS Number: 5905-69-1
UN: 1993
ADR: 3,III