Stampa…
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2847QM-100G PC2847QM-25G PC2847QM-5G
APOSPC2847QM-100GEA 173 EUR
APOSPC2847QM-100G APOSPC2847QM-25G APOSPC2847QM-5G
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₅BrF₂O
Peso molecolare: 223.02 g/mol
Punto di ebollizione: 85…87 °C/15mmHg
Densità: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221468
CAS Number: 175278-33-8