α-Bromo-4-(difluoromethoxy)toluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethoxy)benzene, p-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
Formula:
C₈H₇BrF₂O Peso molecolare: 237.04 g/mol Punto di ebollizione: 64…66 °C/0.3mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085007 CAS Number: 3447-53-8 UN: 3265 ADR: 8 III |