Stampa…
2-(Difluoromethoxy)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2847M-10G PC2847M-5G PC2847M-1G
APOSPC2847M-10GEA 540 EUR
APOSPC2847M-10G APOSPC2847M-5G APOSPC2847M-1G
2-(Difluoromethoxy)benzonitrile 95%
2-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₂NO
Peso molecolare: 169,1282 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221469
CAS Number: 56935-78-5