4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆F₂O₃ Punto di fusione: 165…171 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00221454 CAS Number: 4837-20-1 |