Stampa…
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2847D-25G PC2847D-5G PC2847D-100G
APOSPC2847D-25GEA 72.7 EUR
APOSPC2847D-25G APOSPC2847D-5G APOSPC2847D-100G
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O₂
Peso molecolare: 172,13 g/mol
Punto di ebollizione: 58…60 °C/0,5mmHg
Densità: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042252
CAS Number: 73960-07-3